5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24196-1G OR24196-5G
APOSOR24196-1GEA 27.8 EUR
APOSOR24196-1G APOSOR24196-5G
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 95+%
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153.5700 g/mol
Smeltpunt: 152…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219003
CAS nummer: 13589-72-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III