3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24239-1G OR24239-5G OR24239-10G
APOSOR24239-1GEA 22 EUR
APOSOR24239-1G APOSOR24239-5G APOSOR24239-10G
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
3-Amino-4-bromo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082728
CAS nummer: 16461-94-2