2-Bromo-p-cresol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-2-hydroxy-5-methylbenzene
OR2424-100G OR2424-25G OR2424-500G
APOSOR2424-100GEA 67.2 EUR
APOSOR2424-100G APOSOR2424-25G APOSOR2424-500G
2-Bromo-p-cresol 97%
2-Bromo-p-cresol
Formule: C₇H₇BrO
Kookpunt: 213…214 °C
Smeltpunt: 16 °C
Dichtheid: 1,547 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002151
CAS nummer: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7