Aluminon
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2429-100G OR2429-250G
APOSOR2429-100GEA 22 EUR
APOSOR2429-100G APOSOR2429-250G
Aluminon
Aluminon
Formule: C₂₂H₂₃N₃O₉
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040925
CAS nummer: 569-58-4
EINECS: 209-319-1