6-Bromo-1,4-benzodioxane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2430-100G OR2430-25G OR2430-5G
APOSOR2430-100GEA 238 EUR
APOSOR2430-100G APOSOR2430-25G APOSOR2430-5G
6-Bromo-1,4-benzodioxane 98%
6-Bromo-1,4-benzodioxane
Formule: C₈H₇BrO₂
Kookpunt: 259…260 °C
Dichtheid: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040750
CAS nummer: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2