1,8-Octanediol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2431-100G OR2431-1KG OR2431-500G
APOSOR2431-100GEA 65.8 EUR
APOSOR2431-100G APOSOR2431-1KG APOSOR2431-500G
1,8-Octanediol 98%
1,8-Octanediol
Formule: C₈H₁₈O₂
Kookpunt: 71…73 °C/20mmHg
Smeltpunt: 59…61 °C
Vlampunt: 148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002989
CAS nummer: 629-41-4