Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24321-1G OR24321-5G OR24321-10G
APOSOR24321-1GEA 43.8 EUR
APOSOR24321-1G APOSOR24321-5G APOSOR24321-10G
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl-3-isothiocyanato-4-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₈H₇NO₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052073
CAS nummer: 81321-15-5