4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24334-1G OR24334-5G
APOSOR24334-1GEA 51.2 EUR
APOSOR24334-1G APOSOR24334-5G
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₇H₅ClN₂S
Smeltpunt: 138…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00205201
CAS nummer: 43088-67-1