1-Amino-2-ethylbutane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR2434-1G OR2434-5G
APOSOR2434-1GEA 27.8 EUR
APOSOR2434-1G APOSOR2434-5G
1-Amino-2-ethylbutane 95%
1-Amino-2-ethylbutane
Formule: C₆H₁₅N
Kookpunt: 125 °C
Dichtheid: 0,776 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 14 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040755
CAS nummer: 617-79-8
EINECS: 210-530-6
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II