3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR2438-25G
OR2438-5G
APOSOR2438-25GEA
151
EUR
APOSOR2438-25G
APOSOR2438-5G
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
3-Methylenecyclobutanecarbonitrile
Formule:
C₆H₇N Kookpunt: 149…150 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01085401 CAS nummer: 15760-35-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |