Cyanomethyl ethanethioate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24381-1G OR24381-250MG
APOSOR24381-1GEA 330 EUR
APOSOR24381-1G APOSOR24381-250MG
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Cyanomethyl ethanethioate
Formule: C₄H₅NOS
Kookpunt: 226…227 °C
Dichtheid: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173920
CAS nummer: 59463-56-8