tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Aminoacetohydrazide, 2-BOC protected
OR2444-1G OR2444-5G
APOSOR2444-1GEA 22 EUR
APOSOR2444-1G APOSOR2444-5G
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
tert-Butyl (2-hydrazinyl-2-oxoethyl)carbamate
Formule: C₇H₁₅N₃O₃
Smeltpunt: 111…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01570558
CAS nummer: 6926-09-6