4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-tert-Butylbenzenesulphonamide
OR2445-100G OR2445-25G OR2445-5G
APOSOR2445-100GEA 71.6 EUR
APOSOR2445-100G APOSOR2445-25G APOSOR2445-5G
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
4-(tert-Butyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₅NO₂S
MW: 213.3000 g/mol
Smeltpunt: 138…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068599
CAS nummer: 6292-59-7