Broombenzeen 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2446-2.5KG OR2446-500G
APOSOR2446-2.5KGEA 184 EUR
APOSOR2446-2.5KG APOSOR2446-500G
Broombenzeen 99%
Broombenzeen
Formule: C₆H₅Br
Kookpunt: 155…156 °C
Smeltpunt: –31 °C
Dichtheid: 1,491 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000055
CAS nummer: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
UN: 2514
ADR: 3,III