Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24503-1G OR24503-250MG
APOSOR24503-1GEA 191 EUR
APOSOR24503-1G APOSOR24503-250MG
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Ethyl-4-(dimethylamino)-2-oxobut-3-enoate
Formule: C₈H₁₃NO₃
Kookpunt: 180…185 °C/0,7mmHg
Smeltpunt: 38 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219095
CAS nummer: 67751-14-8