Diphenyl sulphide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2458-100G OR2458-25G OR2458-500G
APOSOR2458-100GEA 24.9 EUR
APOSOR2458-100G APOSOR2458-25G APOSOR2458-500G
Diphenyl sulphide 98%
Diphenyl sulphide
Formule: C₁₂H₁₀S
Kookpunt: 296 °C
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003064
CAS nummer: 139-66-2