3-Coumaranone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24591-1G OR24591-25G OR24591-5G
APOSOR24591-1GEA 22 EUR
APOSOR24591-1G APOSOR24591-25G APOSOR24591-5G
3-Coumaranone
3-Coumaranone
Formule: C₈H₆O₂
Smeltpunt: 97…103 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00051810
CAS nummer: 7169-34-8