Curcumin 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24598-100G OR24598-25G OR24598-5G
APOSOR24598-100GEA 135 EUR
APOSOR24598-100G APOSOR24598-25G APOSOR24598-5G
Curcumin 97%
Curcumin
Formule: C₂₁H₂₀O₆
Smeltpunt: 170…175 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00008365
CAS nummer: 458-37-7
EINECS: 207-280-5