4,4'-Dimethylbiphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
APOSOR24633-100GEA 60.1 EUR
APOSOR24633-100G
4,4'-Dimethylbiphenyl
4,4'-Dimethylbiphenyl
Formule: C₁₄H₁₄
MW: 182,27 g/mol
Kookpunt: 295 °C
Smeltpunt: 118…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008545
CAS nummer: 613-33-2