2-Iodo-3-pyridinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24642-1G OR24642-5G OR24642-25G
APOSOR24642-1GEA 22 EUR
APOSOR24642-1G APOSOR24642-5G APOSOR24642-25G
2-Iodo-3-pyridinol
2-Iodo-3-pyridinol
Formule: C₅H₄INO
Smeltpunt: 196…200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023421
CAS nummer: 40263-57-8
EINECS: 254-864-0