8-Hydroxyjulolidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1,2,3,5,6,7-Hexahydropyrido[3,2,1-ij]quinolin-8-ol, 2,3,6,7-Tetrahydro-1H,5H-benzo[ij]quinolizin-8-ol
OR24664-5G OR24664-1G
APOSOR24664-5GEA 213 EUR
APOSOR24664-5G APOSOR24664-1G
8-Hydroxyjulolidine 97%
8-Hydroxyjulolidine
Formule: C₁₂H₁₅NO
MW: 189.26 g/mol
Smeltpunt: 132…134 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006918
CAS nummer: 41175-50-2
EINECS: 255-247-9