1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan
OR2467-1G OR2467-5G
APOSOR2467-1GEA 58.4 EUR
APOSOR2467-1G APOSOR2467-5G
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
1-(2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine
Formule: C₉H₁₁NO
Kookpunt: 98…100 °C/0,1mmHg
Smeltpunt: 38…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00728869
CAS nummer: 55745-74-9