2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid free radical
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24671-1G OR24671-250MG
APOSOR24671-1GEA 563 EUR
APOSOR24671-1G APOSOR24671-250MG
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid free radical
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrrolin-1-oxyl-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄NO₃
Smeltpunt: 202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041847
CAS nummer: 2154-67-8