Pyridino[3,2-b]pyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Pyrido[2,3-b]pyrazine
OR24673-1G OR24673-250MG OR24673-500MG
APOSOR24673-1GEA 97.9 EUR
APOSOR24673-1G APOSOR24673-250MG APOSOR24673-500MG
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Pyridino[3,2-b]pyrazine
Formule: C₇H₅N₃
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006717
CAS nummer: 322-46-3