5-Hydroxy-1-tetralone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR24677-25G OR24677-1G OR24677-5G
APOSOR24677-25GEA 149 EUR
APOSOR24677-25G APOSOR24677-1G APOSOR24677-5G
5-Hydroxy-1-tetralone 98%
5-Hydroxy-1-tetralone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Smeltpunt: 206…211 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001693
CAS nummer: 28315-93-7