4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2473-5G OR2473-1G OR2473-10G
APOSOR2473-5GEA 103 EUR
APOSOR2473-5G APOSOR2473-1G APOSOR2473-10G
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chlorothieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₃ClN₂S
Smeltpunt: 105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01312373
CAS nummer: 14080-59-2