1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR24738-10G OR24738-1G OR24738-5G
APOSOR24738-10GEA 90.6 EUR
APOSOR24738-10G APOSOR24738-1G APOSOR24738-5G
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
1-Methylcyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₅H₈O₂
Kookpunt: 183…185 °C
Smeltpunt: 30 °C
Vlampunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001290
CAS nummer: 6914-76-7
EINECS: 230-020-7
UN: 3261
ADR: 8,II