3-Hexylthiophene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24741-25G OR24741-100G
APOSOR24741-25GEA 78.9 EUR
APOSOR24741-25G APOSOR24741-100G
3-Hexylthiophene 98%
3-Hexylthiophene
Formule: C₁₀H₁₆S
Kookpunt: 65 °C/0,45mmHg
Dichtheid: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 37 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00143181
CAS nummer: 1693-86-3
UN: 1993
ADR: 3,III