5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24758-25G OR24758-5G
APOSOR24758-25GEA 33.7 EUR
APOSOR24758-25G APOSOR24758-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅Cl₂N₃
Smeltpunt: 70…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00194053
CAS nummer: 39906-04-2