Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl Ferulate, Ferulic Acid Ethyl Ester
OR24814-100G OR24814-25G
APOSOR24814-100GEA 0 EUR
APOSOR24814-100G APOSOR24814-25G
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate 98%
Ethyl-4-hydroxy-3-methoxycinnamate
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222.24 g/mol
Kookpunt: 164…166 °C/0.5mmHg
Smeltpunt: 63…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009190
CAS nummer: 4046-02-0