1-Bromo-3-ethyladamantane 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2484-1G OR2484-5G
APOSOR2484-1GEA 87.6 EUR
APOSOR2484-1G APOSOR2484-5G
1-Bromo-3-ethyladamantane 95+%
1-Bromo-3-ethyladamantane
Formule: C₁₂H₁₉Br
Kookpunt: 124…125 °C/7mmHg
Smeltpunt: 23…24 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274777
CAS nummer: 878-61-5
EINECS: 227-553-2