4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-1H-pyrazole-3-carbonitrile
OR2487-1G OR2487-250MG OR2487-5G
APOSOR2487-1GEA 87.6 EUR
APOSOR2487-1G APOSOR2487-250MG APOSOR2487-5G
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbonitrile
Formule: C₄H₂BrN₃
Smeltpunt: 154…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00105683
CAS nummer: 288246-16-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III