Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24884-100G OR24884-25G OR24884-500G
APOSOR24884-100GEA 30.8 EUR
APOSOR24884-100G APOSOR24884-25G APOSOR24884-500G
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Methyl-3,5-dihydroxybenzoate
Formule: C₈H₈O₄
Smeltpunt: 164…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002289
CAS nummer: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2