α-Bromo-p-toluic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR24888-100G OR24888-25G
APOSOR24888-100GEA 132 EUR
APOSOR24888-100G APOSOR24888-25G
α-Bromo-p-toluic acid 98%
α-Bromo-p-toluic acid
Formule: C₈H₇BrO₂
Smeltpunt: 224…229 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002567
CAS nummer: 6232-88-8
UN: 3261
ADR: 8,III