Phthalan 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
|
OR24902-100G
OR24902-25G
OR24902-5G
APOSOR24902-100GEA
337
EUR
APOSOR24902-100G
APOSOR24902-25G
APOSOR24902-5G
Phthalan 98%
Phthalan
Formule:
C₈H₈O Kookpunt: 190…192 °C Dichtheid: 1,098 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 63 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005932 CAS nummer: 496-14-0 EINECS: 207-815-2 |