2-Bromo-9-fluorenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one
OR2491-1G OR2491-100G OR2491-500G
APOSOR2491-1GEA 22 EUR
APOSOR2491-1G APOSOR2491-100G APOSOR2491-500G
2-Bromo-9-fluorenone
2-Bromo-9-fluorenone
Formule: C₁₃H₇BrO
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010789
CAS nummer: 3096-56-8