1-Bromo-5-chloropentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR24918-100G OR24918-25G
APOSOR24918-100GEA 24.9 EUR
APOSOR24918-100G APOSOR24918-25G
1-Bromo-5-chloropentane
1-Bromo-5-chloropentane
Formule: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Cl
Kookpunt: 210…212 °C
Dichtheid: 1,408 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001016
CAS nummer: 54512-75-3
EINECS: 259-193-7