1,3-Cyclopentanedione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Cyclopentane-1,3-dione
OR24952-5G OR24952-100G OR24952-25G
APOSOR24952-5GEA 23.4 EUR
APOSOR24952-5G APOSOR24952-100G APOSOR24952-25G
1,3-Cyclopentanedione
1,3-Cyclopentanedione
Formule: C₅H₆O₂
Smeltpunt: 148…153 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001405
CAS nummer: 3859-41-4