2-(4-Chlorophenyl)ethanol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chlorophenethyl alcohol
OR24970-100G OR24970-25G
APOSOR24970-100GEA 33.7 EUR
APOSOR24970-100G APOSOR24970-25G
2-(4-Chlorophenyl)ethanol 99%
2-(4-Chlorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156.61 g/mol
Kookpunt: 110 °C/0.5mmHg
Dichtheid: 1.157 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002899
CAS nummer: 1875-88-3
EINECS: 217-506-4