4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR2498-1G OR2498-250MG OR2498-500MG OR2498-2.5G OR2498-5G
APOSOR2498-1GEA 395 EUR
APOSOR2498-1G APOSOR2498-250MG APOSOR2498-500MG APOSOR2498-2.5G APOSOR2498-5G
4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
4-(4-Acetylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05862631
CAS nummer: 104080-55-9