ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, Technical Grade
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, 2-Bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 4-Chloro-3-nitrophenacyl bromide
OR24997-10G OR24997-1G OR24997-25G
APOSOR24997-10GEA 330 EUR
APOSOR24997-10G APOSOR24997-1G APOSOR24997-25G
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone, Technical Grade
ω-Bromo-4-chloro-3-nitroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClNO₃
MW: 278.49
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 22019-49-4
UN: 3261
ADR: 8 III