1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2502-5G OR2502-100G OR2502-25G
APOSOR2502-5GEA 24.6 EUR
APOSOR2502-5G APOSOR2502-100G APOSOR2502-25G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole 96+%
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₈N₂
Kookpunt: 135…139 °C
Dichtheid: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00036665
CAS nummer: 694-48-4