4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25028-1G OR25028-250MG OR25028-500MG OR25028-5G
APOSOR25028-1GEA 238 EUR
APOSOR25028-1G APOSOR25028-250MG APOSOR25028-500MG APOSOR25028-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[3,4-c]quinoline-1,3-dione
Formule: C₁₂H₈N₂O₂
Smeltpunt: 255…256 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00179682
CAS nummer: 27295-64-3