(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25038-1G OR25038-5G OR25038-25G
APOSOR25038-1GEA 22 EUR
APOSOR25038-1G APOSOR25038-5G APOSOR25038-25G
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
(4-Chlorophenylthio)acetonitrile
Formule: C₈H₆ClNS
Smeltpunt: 84…90 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00019832
CAS nummer: 18527-19-0