Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25055-1G OR25055-250MG OR25055-500MG OR25055-2.5G OR25055-5G
APOSOR25055-1GEA 172 EUR
APOSOR25055-1G APOSOR25055-250MG APOSOR25055-500MG APOSOR25055-2.5G APOSOR25055-5G
Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Piperidine-1-carboximidamide hydroiodide
Formule: C₆H₁₄IN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00114187
CAS nummer: 102392-91-6