(±)-Diethyl acetylsuccinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25059-100G OR25059-25G OR25059-5G
APOSOR25059-100GEA 0 EUR
APOSOR25059-100G APOSOR25059-25G APOSOR25059-5G
(±)-Diethyl acetylsuccinate
(±)-Diethyl acetylsuccinate
Formule: C₁₀H₁₆O₅
Kookpunt: 180…183 °C
Smeltpunt: –8 °C
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009157
CAS nummer: 1115-30-6