Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR25070-10G OR25070-1G OR25070-5G
APOSOR25070-10GEA 175 EUR
APOSOR25070-10G APOSOR25070-1G APOSOR25070-5G
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068076
CAS nummer: 57601-89-5