2-(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)ethanethioamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25115-1G OR25115-250MG
APOSOR25115-1GEA 144 EUR
APOSOR25115-1G APOSOR25115-250MG
2-(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)ethanethioamide
2-(4,5-Dichloro-1H-imidazol-1-yl)ethanethioamide
Formule: C₅H₅Cl₂N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00084996
CAS nummer: 175201-50-0