4-Nitroimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR25125-100G OR25125-25G OR25125-500G
APOSOR25125-100GEA 29.2 EUR
APOSOR25125-100G APOSOR25125-25G APOSOR25125-500G
4-Nitroimidazole
4-Nitroimidazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
Vlampunt: >200 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005196
CAS nummer: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7