Methyl p-tolyl sulphoxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene, Methyl 4-Tolyl sulphoxide
OR25242-1G OR25242-5G
APOSOR25242-1GEA 43.8 EUR
APOSOR25242-1G APOSOR25242-5G
Methyl p-tolyl sulphoxide
Methyl p-tolyl sulphoxide
Formule: C₈H₁₀OS
Kookpunt: 113…114 °C/2mmHg
Smeltpunt: 44…46 °C
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075175
CAS nummer: 934-72-5